3-Chloro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR63031-5G
APOSOR63031-5GEA 715 NOK
APOSOR63031-5G
3-Chloro-2-nitroaniline 97%
3-Chloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01317803
CAS-nummer: 59483-54-4