Indole-2-acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 2450 NOK
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1840 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00957069
CAS-nummer: 32588-36-6