1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR6318-1G OR6318-100MG OR6318-250MG OR6318-500MG OR6318-2.5G OR6318-5G
APOSOR6318-1GEA 5625 NOK
APOSOR6318-1G APOSOR6318-100MG APOSOR6318-250MG APOSOR6318-500MG APOSOR6318-2.5G APOSOR6318-5G
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08235217
CAS-nummer: 914637-46-0