3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 985 NOK
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Smeltepunkt: 305…307 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00216481
CAS-nummer: 3558-17-6