5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 7600 NOK
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07364770
CAS-nummer: 914637-50-6