Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6356-1G OR6356-250MG
APOSOR6356-1GEA 1500 NOK
APOSOR6356-1G APOSOR6356-250MG
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08235229
CAS-nummer: 160911-42-2