4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 2450 NOK
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Formel: C₄H₂ClNOS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 3745-79-7
FN: 3261
ADR: 8,II