4-Dibenzofuranboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 590 NOK
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₃
MW: 212,01 g/mol
Smeltepunkt: 286…291 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00092336
CAS-nummer: 100124-06-9