4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 415 NOK
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Kokepunkt: 83 °C/40mmHg
Tetthet: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01570549
CAS-nummer: 41838-46-4
FN: 1760
ADR: 8,III