N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 2825 NOK
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,27 g/mol
Smeltepunkt: >335 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00203262
CAS-nummer: 81261-77-0