4-Amino-m-anisic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 3750 NOK
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 186…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016539
CAS-nummer: 2486-69-3