2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
OR6629-25G
APOSOR6629-25GEA 1050 NOK
APOSOR6629-25G
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08445656
CAS-nummer: 7311-70-8