3-Chlorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 1000 NOK
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Smeltepunkt: 180…189 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161354
CAS-nummer: 63503-60-6