2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR6713-10G
APOSOR6713-10GEA 220 NOK
APOSOR6713-10G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Smeltepunkt: 74…79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094686
CAS-nummer: 148493-37-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III