4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 1850 NOK
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219,26 g/mol
Smeltepunkt: 263…268 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02225088
CAS-nummer: 294620-60-3