(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 5200 NOK
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250,7240 g/mol
Smeltepunkt: 254 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00137741
CAS-nummer: 52068-30-1