2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine dihydrobromide
OR6839-1G OR6839-5G
APOSOR6839-1GEA 270 NOK
APOSOR6839-1G APOSOR6839-5G
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
Formel: C₁₀H₁₆Br₂N₂O
MW: 340,07 g/mol
Smeltepunkt: 260 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040814
CAS-nummer: 58260-69-8
EINECS: 261-190-0