2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 1250 NOK
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
MW: 146,1891 g/mol
Kokepunkt: 130 °C/12mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01313389
CAS-nummer: 20925-24-0