Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6939-250MG OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA 1075 NOK
APOSOR6939-250MG APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00665832
CAS-nummer: 5247-86-9