2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-1G
APOSOR6977-1GEA 750 NOK
APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Smeltepunkt: 129…131 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01319203
CAS-nummer: 387350-92-7