2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 2150 NOK
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Smeltepunkt: 156…160 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11554177
CAS-nummer: 115363-11-6