Tetrahydropyran-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, (Tetrahydropyran-3-yl)methanol
OR70047-10G OR70047-1G OR70047-5G
APOSOR70047-10GEA 0 NOK
APOSOR70047-10G APOSOR70047-1G APOSOR70047-5G
Tetrahydropyran-3-methanol
Tetrahydropyran-3-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,1583 g/mol
Kokepunkt: 81 °C/4mmHg
Tetthet: 1,0553 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235011
CAS-nummer: 14774-36-8