Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 1250 NOK
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Kokepunkt: 54…55 °C/7mmHg
Tetthet: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03789633
CAS-nummer: 77342-93-9