3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 3050 NOK
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08234653
CAS-nummer: 164650-68-4