tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 4050 NOK
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formel: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08059952
CAS-nummer: 58885-60-2