Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 360 NOK
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Kokepunkt: 257…258 °C/750mmHg
Tetthet: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114349
CAS-nummer: 873397-34-3