2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 270 NOK
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,4700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275709
CAS-nummer: 827-25-8