5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 1150 NOK
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formel: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Smeltepunkt: 142…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075681
CAS-nummer: 206551-43-1