1,4-Phenyldiboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 665 NOK
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Formel: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Smeltepunkt: >350 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236018
CAS-nummer: 4612-26-4