4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7156-1G OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA 270 NOK
APOSOR7156-1G APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Formel: C₁₅H₁₇BO₃
Smeltepunkt: 212…214 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039003
CAS-nummer: 333788-94-6