2-Biphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 930 NOK
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Smeltepunkt: 167…172 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00136929
CAS-nummer: 4688-76-0