4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 1375 NOK
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formel: C₁₂H₁₂B₂O₄
MW: 241,85 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151795
CAS-nummer: 4151-80-8