2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(tert-Butoxymethyl)benzeneboronic acid
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 16575 NOK
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425930
CAS-nummer: 373384-12-4