3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 360 NOK
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788411
CAS-nummer: 858364-78-0