6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 2675 NOK
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₅H₃BrN₄
Smeltepunkt: 148…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258642
CAS-nummer: 35235-74-6