4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(tert-Butoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 305 NOK
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03701685
CAS-nummer: 1024017-53-5