4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 270 NOK
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Smeltepunkt: 238…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683104
CAS-nummer: 161950-10-3