2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
OR7184-25G OR7184-5G OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA 1150 NOK
APOSOR7184-25G APOSOR7184-5G APOSOR7184-250MG
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094998
CAS-nummer: 444120-91-6