3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 1075 NOK
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Smeltepunkt: 95…97 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03425942
CAS-nummer: 458532-98-4