2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 360 NOK
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,4214 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01114675
CAS-nummer: 128676-84-6