4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 2700 NOK
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
MW: 204,08 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093068
CAS-nummer: 374538-04-2