2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 4300 NOK
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039015
CAS-nummer: 1050510-36-5