3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 2475 NOK
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192,200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039016
CAS-nummer: 411229-76-0