3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 1650 NOK
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
MW: 220,8500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039018
CAS-nummer: 175883-61-1