4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 895 NOK
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00 g/mol
Smeltepunkt: 227 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074642
CAS-nummer: 28611-39-4