4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 965 NOK
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03452755
CAS-nummer: 361543-99-9