3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 8925 NOK
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltepunkt: 235…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01114648
CAS-nummer: 301699-39-8