4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA 270 NOK
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
Smeltepunkt: 116…123 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02183525
CAS-nummer: 182281-01-2