(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
OR7230-1G OR7230-250MG OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA 860 NOK
APOSOR7230-1G APOSOR7230-250MG APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03412110
CAS-nummer: 126617-98-9