2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 680 NOK
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Smeltepunkt: 135…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093044
CAS-nummer: 163105-89-3